1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Warning
Synonyme: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 130 EUR
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₈H₉ClF₃NO
Schmelzpunkt: 160…170 °C
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD01114571
CAS-Nummer: 15256-07-2