Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC4593-25GEA
65.5
EUR
APOSPC4593-25G
APOSPC4593-100G
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat 98%
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat
Formel:
HF₆Sb·6H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149905 CAS-Nummer: 72121-43-8 EINECS: 241-023-8 UN: 2922 ADR: 8+6.1,II |