4,5-Difluor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC4368-5GEA
32.1
EUR
APOSPC4368-5G
APOSPC4368-100G
APOSPC4368-25G
4,5-Difluor-2-nitrotoluol 98%
4,5-Difluor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973772 CAS-Nummer: 127371-50-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |