7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC412121-1GEA
550
EUR
APOSPC412121-1G
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Formel:
C₁₀H₉BFNO₂ Molecular Weight: 204,9900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504838 CAS-Nummer: 1072945-61-9 |