5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC408000-1GEA
372
EUR
APOSPC408000-1G
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
364064-17-5 |