2,5-Difluor-p-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC400739-5GEA 101 EUR
APOSPC400739-5G
2,5-Difluor-p-toluylsäure
2,5-Difluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063230
CAS-Nummer: 103877-80-1