5-Carboxy-2-chlor-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3955-1GEA
498
EUR
APOSPC3955-1G
APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chlor-4-fluorphenylboronsäure
5-Carboxy-2-chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClFO₄ Schmelzpunkt: 221…223 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878325 CAS-Nummer: 957066-06-7 |