2-Fluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC3823-5GEA
125
EUR
APOSPC3823-5G
APOSPC3823-1G
2-Fluor-m-toluylsäure 98%
2-Fluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042504 CAS-Nummer: 315-31-1 |