4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC3817C-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3817C-1G
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon 98%
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061143
CAS-Nummer: 51788-80-8