3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC3659-1GEA 20.5 EUR
APOSPC3659-1G APOSPC3659-5G APOSPC3659-25G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,15 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025409
CAS-Nummer: 53985-48-1