4-Fluor-m-anisidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3585-5GEA 339 EUR
APOSPC3585-5G APOSPC3585-1G
4-Fluor-m-anisidin Hydrochlorid 98%
4-Fluor-m-anisidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
Molecular Weight: 177,6000 g/mol
Schmelzpunkt: 248…250 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689481
CAS-Nummer: 22510-10-7