3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC3565-1GEA
286
EUR
APOSPC3565-1G
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-Fluor-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₄ Molecular Weight: 212,97 Schmelzpunkt: 161…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436059 CAS-Nummer: 913835-58-2 |