3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC3532-5GEA
645
EUR
APOSPC3532-5G
APOSPC3532-1G
3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₃ Molecular Weight: 196,97 g/mol Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436026 CAS-Nummer: 849833-86-9 |