5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC3528-1GEA 141 EUR
APOSPC3528-1G
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436027
CAS-Nummer: 874289-45-9