Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3358-100MGEA 306 EUR
APOSPC3358-100MG
Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Formel: C₁₂H₉Cl₂F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878367
CAS-Nummer: 957062-92-9