3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC3283-1GEA 71.4 EUR
APOSPC3283-1G APOSPC3283-10G APOSPC3283-5G
3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon 98%
3',5'-Difluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236243
CAS-Nummer: 170570-79-3