α,3-Dibrom-2-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC3168-5GEA 75.7 EUR
APOSPC3168-5G APOSPC3168-1G APOSPC3168-25G
α,3-Dibrom-2-fluortoluol
α,3-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842442
CAS-Nummer: 149947-16-0
UN: 3261
ADR: 8,III