4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC3133-25GEA 96 EUR
APOSPC3133-25G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol 98%
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255,04
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059527
CAS-Nummer: 400-72-6