4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC303115-1GEA
119
EUR
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025405 CAS-Nummer: 916420-84-3 |