5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC303095-1GEA 90.2 EUR
APOSPC303095-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 95%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832359
CAS-Nummer: 942319-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III