4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC303086-10GEA 406 EUR
APOSPC303086-10G APOSPC303086-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylalkohol 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258690
CAS-Nummer: 1017779-35-9