3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSPC303060-1GEA 109 EUR
APOSPC303060-1G APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660309
CAS-Nummer: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III