2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC303024-1GEA
319
EUR
APOSPC303024-1G
2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin 98%
2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Molecular Weight: 173,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115924 CAS-Nummer: 771573-20-7 UN: 2735 ADR: 8,III |