5-Fluor-2-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302761-10GEA
1140
EUR
APOSPC302761-10G
APOSPC302761-5G
APOSPC302761-1G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)anilin 98%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₄NO Molecular Weight: 195,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652514 CAS-Nummer: 123572-63-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |