4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC302740-1GEA 58.2 EUR
APOSPC302740-1G APOSPC302740-5G APOSPC302740-10G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660219
CAS-Nummer: 886499-59-8