3,5-Difluor-2-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302700-5GEA 541 EUR
APOSPC302700-5G APOSPC302700-10G APOSPC302700-1G
3,5-Difluor-2-methylbenzamid 98%
3,5-Difluor-2-methylbenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO
Molecular Weight: 171,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687171
CAS-Nummer: 1323966-37-5