(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC302547-5GEA 387 EUR
APOSPC302547-5G APOSPC302547-1G
(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,18
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519374
CAS-Nummer: 1092461-32-9