3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302538-1GEA
171
EUR
APOSPC302538-1G
APOSPC302538-5G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzylamin 97%
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07786699 CAS-Nummer: 887581-86-4 |