3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302528-5GEA
632
EUR
APOSPC302528-5G
APOSPC302528-1G
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁ClFNO Molecular Weight: 203,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832346 CAS-Nummer: 1017779-02-0 |