3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302513-1GEA 118 EUR
APOSPC302513-1G
3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
3-(4-(Difluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,18 g/mol
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863355
CAS-Nummer: 1000932-18-2