4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302413-1GEA
112
EUR
APOSPC302413-1G
APOSPC302413-5G
4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₉F₄N Molecular Weight: 207,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201070 CAS-Nummer: 1373921-00-6 |