4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302335-1GEA
48.1
EUR
APOSPC302335-1G
APOSPC302335-5G
APOSPC302335-10G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196579 CAS-Nummer: 1206593-22-7 |