2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC302249-10GEA
351
EUR
APOSPC302249-10G
APOSPC302249-1G
APOSPC302249-5G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115968 CAS-Nummer: 886500-25-0 |