3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC302095-1GEA 86.4 EUR
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185681
CAS-Nummer: 1214384-93-6