2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC3009-5GEA
45.2
EUR
APOSPC3009-5G
APOSPC3009-1G
APOSPC3009-25G
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,93 g/mol Schmelzpunkt: 168…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03095100 CAS-Nummer: 352534-79-3 |