Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC300571-250MGEA 187 EUR
APOSPC300571-250MG
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Molecular Weight: 258,20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987556
CAS-Nummer: 1363404-84-5