2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC2996-5GEA
326
EUR
APOSPC2996-5G
APOSPC2996-1G
2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
2-Carboxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656266 CAS-Nummer: 874290-62-7 |