2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid
, α,α,α-Trifluor-o-toluolsulfonamid
APOSPC2977-5GEA
102
EUR
APOSPC2977-5G
APOSPC2977-25G
APOSPC2977-1G
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S Molecular Weight: 225,19 g/mol Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042420 CAS-Nummer: 1869-24-5 |