2-(Difluormethoxy)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC2847M-10GEA 465 EUR
APOSPC2847M-10G APOSPC2847M-1G APOSPC2847M-5G
2-(Difluormethoxy)benzonitril 95%
2-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Siedepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56935-78-5