2-Amino-4,5-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC2777-1GEA 181 EUR
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorphenol 98%
2-Amino-4,5-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 163734-01-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III