2-Fluorisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC2057-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2057-1G
2-Fluorisonicotinsäure 98%
2-Fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,10 g/mol
Schmelzpunkt: 191…200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181194
CAS-Nummer: 402-65-3