4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC200285-5GEA
982
EUR
APOSPC200285-5G
APOSPC200285-500MG
APOSPC200285-1G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinazolin
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 232,5900 g/mol Schmelzpunkt: 65…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793683 CAS-Nummer: 52353-35-2 |