4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1809-5GEA 14.7 EUR
APOSPC1809-5G
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure 97%
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205,14 g/mol
Schmelzpunkt: 183…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407959
CAS-Nummer: 393-06-6