4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1772-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1772-1G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363790
CAS-Nummer: 149507-36-8