Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC1721-5GEA
524
EUR
APOSPC1721-5G
APOSPC1721-1G
Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(4-(benzyloxy)-2-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₄H₁₃BF₃KO Schmelzpunkt: 196…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115740 CAS-Nummer: 850623-43-7 |