Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro(4-isobutylphenyl)borate
APOSPC1705-25GEA
786
EUR
APOSPC1705-25G
APOSPC1705-1G
APOSPC1705-5G
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃K Molecular Weight: 240,12 g/mol Schmelzpunkt: 290…298 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115761 CAS-Nummer: 850623-66-4 |