2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1643-1GEA 315 EUR
APOSPC1643-1G
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure 95%
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659867
CAS-Nummer: 850568-01-3