3-Fluor-5-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC1610-1GEA 51 EUR
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluor-5-methylphenylboronsäure 98%
3-Fluor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molecular Weight: 153,95 g/mol
Schmelzpunkt: 216…222 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363785
CAS-Nummer: 850593-06-5