2-Amino-4'-fluorbenzophenon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSPC1569-100GEA
105
EUR
APOSPC1569-100G
2-Amino-4'-fluorbenzophenon 95+%
2-Amino-4'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀FNO Molecular Weight: 215,2230 g/mol Schmelzpunkt: 124…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658166 CAS-Nummer: 3800-06-4 |