1,1,1,3,3-Pentafluorbutan 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSPC1287-250GEA 138 EUR
APOSPC1287-250G APOSPC1287-50G
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan 99%
1,1,1,3,3-Pentafluorobutane
Formel: C₄H₅F₅
Siedepunkt: 40 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094115
CAS-Nummer: 406-58-6
EINECS: 430-250-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR